Visual colour kits for water testing, VISOCOLOR®
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
931098 931298
MANA931098EA 62.6 EUR InStock
MANA931098 MANA931298
Visual colour kits for water testing, VISOCOLOR®
Kits de tests environnementaux
Colorimetric determination of zinc using zincon method.
  • Portable
  • Environmentally friendly
  • Convenient handling
  • Application-oriented measuring ranges
Zinc is one of the most often used metals for surface finishing. Its content in waste water from e. g. electroplating companies has to be monitored regularly.
Suitable for sea water testing after dilution.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité