L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
WHEATON® FTA® Nucleic Acid Collection Storage Boxes
Fournisseur: DWK Life Sciences
W651611 W651612
479-2126EA 39.4 EUR InStock
479-2126 479-2127
WHEATON® FTA® Nucleic Acid Collection Storage Boxes
Boîtes Boîtes pour cryotubes
Storage boxes provide an ideal method for batching/storing FTA® Nucleic acid collection pouches.
  • Water repellent fiberboard box material allows for longer durability
  • For use with small or large FTA cards
  • Accommodates two rows of 76,2 mm FTA card pouches or one row of 152,4 FTA card pouches
  • Removable divider for use with smaller pouches
  • For use at RT, +4, −20 °C or colder
Storage boxes are ideal for nucleic acid collection.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité