Kanamycine sulfate
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
02EFC06191EA 0 EUR InStock
02EFC06191
Kanamycine sulfate
Kanamycine sulfate
Kanamycin sulfate is a broad spectrum aminoglycoside-antibiotic derived from Streptomyces kanamyceticus. It is used as an additive in culture media for the isolation of group D streptococci on Kanamycin Esculin Azide Agar and for selection of transformed plant cells containing the neomycin phosphotransferase on a kanamycin-medium. Kanamycin sulfate can also be used as a selection agent for cells transformed with kanamycin B resistance gene.
  • Antibiotic
  • Inhibitor of protein synthesis
Attention: Research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Formule: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
MW: 582,6 g/mol
Point de fusion: >250 °C
Numéro MDL: MFCD00070253
Numéro CAS: 25389-94-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Potecy 782 µg/mg (as is)
790 µg/mg (dry)
Crystallinity Passes
pH (1% aq soln) 8.2
Loss on Drying 1.03%
Residue on Ignition 0.22%
Chromatographic Purity Passes
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité