ESD Safety Shoes, VD PRO 1500 BOA
Fournisseur: BASAN
VDPRO1500BOA42 VDPRO1500BOA45 VDPRO1500BOA43 VDPRO1500BOA44 VDPRO1500BOA4N VDPRO1500BOA46
BSNCVDPRO1500BOA42EA 277 EUR InStock
BSNCVDPRO1500BOA42 BSNCVDPRO1500BOA45 BSNCVDPRO1500BOA43 BSNCVDPRO1500BOA44 BSNCVDPRO1500BOA4N BSNCVDPRO1500BOA46
ESD Safety Shoes, VD PRO 1500 BOA
Chaussures et bottes
Ultra-lightweight microfibre, comfortable fit due to seamless shoe design, BOA® Fit System, dust guard tongue.
  • Functional lining made of breathable textile and microfibre
  • Removable comfort insole ERGO-SOFT ESD
Cushioning: VARIO Multiflex®
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité