Connection Cap, GL 25
Fournisseur: Neubert
NEUB6024-050-025EA 8.1 EUR InStock
NEUB6024-050-025
Connection Cap, GL 25
Capuchons Bouchons pour flacons
Connection caps with hole made of celanex, without seal.
  • Drilling: 18 mm
  • Made of celanex (200°)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité