ICP-MS Setup Solution: Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U at 1 µg/L in 1% HNO₃
Fournisseur: Promochem
PROOLPENXSUSDIL500EA 173 EUR InStock
PROOLPENXSUSDIL500
ICP-MS Setup Solution: Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U at 1 µg/L in 1% HNO₃
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité