Bouchon à vis, GL 40
Fournisseur: RIXIUS
8-1003-40 U8S1001401800
RIXI8-1003-40EA 957 EUR InStock
RIXI8-1003-40 RIXIU8S1001401800
Bouchon à vis, GL 40
Capuchons Bouchons pour flacons
Bouchon à vis en PP noir avec insert en mousse PE laminé ALU pour filetage GL 40.
  • Hauteur : 14,4 mm
  • Poids: 6 g
Les bouchons à vis en PP sont très appréciés pour l'emballage des produits alimentaires et cosmétiques, entre autres.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité