Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Isotype Control Mouse Monoclonal Antibody [clone: IGG1/1331] (CF®660C)

Fournisseur: Biotium

BNC601331-250EA 80.2 EUR InStock
BNC601331-250 BNC601331-1ML
Anti-Isotype Control Mouse Monoclonal Antibody [clone: IGG1/1331] (CF®660C)
Anticorps
Non-reactive antibody to use as a negative control for mouse IgG1 primary antibodies. Available with CF® Dyes and other labels.

  • Isotype control for antibody-based experiments
  • Available with bright and photostable CF® Dyes
  • APC, R-PE, RPE-Astral™616, APC-Astral™813, and biotin conjugates also available
  • Suitable for western, flow cytometry, ELISA, immunofluorescence, and immunohistology

This is a non-reactive mouse monoclonal IgG1 kappa antibody labeled with one of our bright and photostable CF® Dyes and other labels. This antibody may serve as a control for a mouse monoclonal IgG1 antibody under identical experimental conditions. Biotium also carries mouse monoclonal isotype control antibodies for IgG2a Kappa (MG2a-53) and IgG2b Kappa (IGG1/1333).

Type: Isotype control
Antigen:
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: CF®405L
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, Kappa
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité