Nω-Methyl-L-arginine monoacetate ≥99% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX106001G001 ALX106001M025 ALX106001M100
ENZOALX106001G001EA 533.5 EUR InStock
ENZOALX106001G001 ENZOALX106001M025 ENZOALX106001M100
Nω-Methyl-L-arginine monoacetate ≥99% (par CCM)
Nω-Methyl-L-arginine monoacetate
Competitively inhibits the generation of NO from arginine and is a useful tool for inhibition of NO mediated effects. In vitro, L-NMMA inhibits relaxation of rat aorta rings induced by acetylcholine (IC50=9.5µM). In vivo, it causes a dose dependent increase in mean arterial blood pressure in anesthetized rats (EC50=16.7mg/kg).
  • NOS inhibitor
White to off-white solid.
Soluble in water, 100% ethanol (1mg/ml) or DMSO (0.25mg/ml).
Formule: C₇H₁₆N₄O₂·CH₃COOH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00069311
Numéro CAS: 53308-83-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee9de664dccbbe960cd1174818f114119469f4d1&vid=748145bfa865a0dc31c3695387cfb7939dfa8732&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité