Ketoconazole ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
BMLEI1070050 BMLEI1070500
ENZOBMLEI1070050EA 70.4 EUR InStock
ENZOBMLEI1070050 ENZOBMLEI1070500
Ketoconazole ≥99%
Ketoconazole
Cytochrome P450 inhibitor
Inhibits cytochrome P-450-dependent steps in the biosynthesis of steroid hormones in vivo. Antimetastatic and antineoplastic activity. Antipsoriatic activity. Orally active 5-lipoxygenase and thromboxane synthase inhibitor.
Attention: Research use only.
Formule: C₂₆H₂₈Cl₂N₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058579
Numéro CAS: 65277-42-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ad3e389cf9656c2221708da9987956e24239f05&vid=6e021355e3974cdfbd7403fdbc6c8e89dc31f5d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité