N-Acétyl-L-cystéine
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: (R)-(+)-N-AcétylcystéineAc-Cys-OH
ENZOALX105005G005EA 51.7 EUR InStock
ENZOALX105005G005
N-Acétyl-L-cystéine
N-Acétyl-L-cystéine
Attention: Research use only.
Formule: C₅H₉NO₃S
MW: 163,2 g/mol
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 106…108 °C
Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004880
Numéro CAS: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/18/45347418.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité