ESD Occupational Clogs, Tiefbett Leder BAD TÖLZ, 19380
Fournisseur: SCHÜRR-SCHUHVERTRIEB GMBH
51938.01.14.43 51938.01.14.41 51938.01.14.38 51938.01.14.36 51938.01.14.37 51938.01.14.39 51938.01.14.40 51938.01.14.48 51938.01.14.47 51938.01.14.46 51938.01.14.45 51938.01.14.44 51938.01.14.42
SCRR51938.01.14.43EA 62.4 EUR InStock
SCRR51938.01.14.43 SCRR51938.01.14.41 SCRR51938.01.14.38 SCRR51938.01.14.36 SCRR51938.01.14.37 SCRR51938.01.14.39 SCRR51938.01.14.40 SCRR51938.01.14.48 SCRR51938.01.14.47 SCRR51938.01.14.46 SCRR51938.01.14.45 SCRR51938.01.14.44 SCRR51938.01.14.42
ESD Occupational Clogs, Tiefbett Leder BAD TÖLZ, 19380
Chaussures et bottes
Sandal with instep and heel straps, perforated, cork footbed.
  • Upper material: Leather
  • Sole material: Rubber
  • Weight: 295 g
Certifications: EN ISO 20347:2004.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité