Carbenicilline sel disodique ≥92%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Danger
ENZOALX380270M250EA 61.6 EUR InStock
ENZOALX380270M250 ENZOALX380270G001
Carbenicilline sel disodique ≥92%
Carbenicilline sel disodique
Inhibits bacterial cell-wall synthesis (peptidoglycan cross-linking) by inactivating transpeptidases on the inner surface of the bacterial cell membrane. Effective against Gram-positive and Gram-negative bacteria and Pseudomonas.
Formule: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
MW: 422,363 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077683
Numéro CAS: 4800-94-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité