Bepridil hydrochloride ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550237M010 ALX550237M025
ENZOALX550237M010EA 58.3 EUR InStock
ENZOALX550237M010 ENZOALX550237M025
Bepridil hydrochloride ≥98%
Bepridil hydrochloride
Non-selective Ca²⁺ channel blocker. Stimulates the binding of 1,4-dihydropyridine-based drugs to Ca²⁺ channels. Inhibits Na⁺/Ca²⁺ exchange.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 74764-40-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité