Clofilium tosylate ≥97% (par HPLC), solide blanc
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOALX550242M250EA 2822.6 EUR InStock
ENZOALX550242M250 ENZOALX550242M100
Clofilium tosylate ≥97% (par HPLC), solide blanc
Clofilium tosylate
K⁺ channel blocker. Antiarrhytmic. Cardiac depressant.
Formule: C₂₈H₄₄ClNO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 92953-10-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥97%
Identity Determined by 1H-NMR
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité