Z-Leu-Leu-Tyr-Ketoaldehyde
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLZW86550005EA 862.4 EUR InStock
ENZOBMLZW86550005
Z-Leu-Leu-Tyr-Ketoaldehyde
Protéines et Peptides
A ketoaldehyde. An excellent inhibitor of the chymotrypsin-like activity of the proteasome and serine and cysteine proteases in general.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité