Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Danger
Synonyms: Sodium dodécylsulfateSodium laurylsulfate
ENZOBMLKI3410012EA 49.5 EUR InStock
ENZOBMLKI3410012
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Component of the 20S proteasome drug discovery assay.
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288,38 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036175
Numéro CAS: 151-21-3
ONU: 2926
ADR: 4.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/91/735491.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité