Acide oléique ≥99% (par GC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLFA0450010EA 115.5 EUR InStock
ENZOBMLFA0450010
Acide oléique ≥99% (par GC)
Acide oléique
PKC activator
Major mono-unsaturated fatty acid constituent of olive oil occurring as the glyceride. Activates protein kinase C (PKC) in hepatocytes. Inhibitor of glucose production and food intake. Upregulates the expression of uncoupling protein-3 (UCP-3) in L6 myotubes. Promotes differentiation of cultured neuronal cells mediated via PPARβ and it induces a myofibroblast-like phenotype in mesangial cells.
Formule: C₁₈H₃₄O₂
MW: 282,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064242
Numéro CAS: 112-80-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/56/45403856.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité