3,7-Dihydro-3-isobutyl-1-méthyl-1H-purine-2,6-dione ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPD1400200 BMLPD1401000
ENZOBMLPD1400200EA 83.6 EUR InStock
ENZOBMLPD1400200 ENZOBMLPD1401000
3,7-Dihydro-3-isobutyl-1-méthyl-1H-purine-2,6-dione ≥99% (par HPLC)
3,7-Dihydro-3-isobutyl-1-méthyl-1H-purine-2,6-dione
Potent, non-specific inhibitor of phosphodiesterases (IC50=2-50 µM). More potent than theophylline at adenosine receptors. Accelerates conversion of mouse fibroblast cells into adipose cells.
  • White solid
  • Soluble in 100% ethanol, DMSO or methanol (warm, 50 mg/ml).
  • Almost insoluble in water.
Formule: C₁₀H₁₄N₄O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005584
Numéro CAS: 28822-58-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité