3-Méthylcyclopentadecanone ≥99% (par CCM), huile incolore
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLEI1610500EA 337.7 EUR InStock
ENZOBMLEI1610500
3-Méthylcyclopentadecanone ≥99% (par CCM), huile incolore
3-Méthylcyclopentadecanone
Induces rat liver microsomal cytochrome P-450.
Soluble in 100% ethanol (25 mg/ml). Insoluble in water.
Formule: C₁₆H₃₀O
MW: 238,41 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00211114
Numéro CAS: 541-91-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/66/45403666.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité