Acide linoléique ≥99%, huile incolore
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLFA0141000EA 66 EUR InStock
ENZOBMLFA0141000
Acide linoléique ≥99%, huile incolore
Acide linoléique
PPAR ligand.
Induces adipocyte differentiation and activates PPARs in cultured cells.
Soluble in DMSO and ethanol.
Formule: C₁₈H₃₂O₂
MW: 280,45 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00064241
Numéro CAS: 60-33-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/42/45403842.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité