Acide 17-octadecynoïque ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLEI1030010EA 337.7 EUR InStock
ENZOBMLEI1030010
Acide 17-octadecynoïque ≥99%
Acide 17-octadecynoïque
Fatty acid omega-hydroxylase inhibitor
Potent suicide inhibitor of LTB4 ω-oxidase (IC50<5µM). Potent and selective inhibitor of fatty acid ω-hydroxylase (IC50<100 nM). Blocks biosynthesis of 20-HETE.
Formule: C₁₈H₃₂O₂
MW: 280,45 g/mol
Numéro CAS: 34450-18-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/14/45403614.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité