Acide γ-linolénique ≥99.0% (par GC), huile incolore
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLFA0061000EA 224.4 EUR InStock
ENZOBMLFA0061000
Acide γ-linolénique ≥99.0% (par GC), huile incolore
Acide γ-linolénique
Antitumor agent.
Antitumor activity. Beneficial effects in liver cancer patients.
Soluble in 100% ethanol.
Formule: C₁₈H₃₀O₂
MW: 278,44 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065718
Numéro CAS: 506-26-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/39/45403839.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99% (GC) and one spot by TLC
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité