Acide α-linolénique ≥99% (par GC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: Acide linolénique
ENZOBMLFA0051000EA 110 EUR InStock
ENZOBMLFA0051000
Acide α-linolénique ≥99% (par GC)
Acide α-linolénique
PPAR ligand.
  • Used for inducing adipocyte differentiation or for activating PPARs in cultured cells
  • Non-sterile
Useful for inducing adipocyte differentiation and/or activating PPARs in cultured cells, e.g. 200 and 250μM linolenic acid for, respectively, stimulation of FA transporter transcription in FAAR (NUC I) transfected 3T3-C2 cells and differentiation of Ob1771 preadipocytes.
Soluble in ethanol, hexane and methylene chloride.
Formule: C₁₈H₃₀O₂
MW: 278,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065720
Numéro CAS: 463-40-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/38/45403838.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99% (GC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité