5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLET0040020 BMLET0040100
ENZOBMLET0040020EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLET0040020 ENZOBMLET0040100
5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid ≥98%
5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
Arachidonic acid uptake inhibitor
Inhibits arachidonic acid uptake. Inhibits cyclooxygenase (ID50=8 µM) and all lipoxygenases (ID50=10, 0.3, and 0.2 µM for 5-, 12- and 15-LO respectively) in whole cells. Inhibits PLA2 and cytochrome P-450. Modulates Ca2+ entry into cells. Stimulates luteinizing hormone release from cultured pituitary cells. PPAR agonist.
Formule: C₂₀H₂₄O₂
Numéro MDL: MFCD00036967
Numéro CAS: 1191-85-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=104c9b343bdac1e7a7ee67331a58bcac044dbddf&vid=d625845029e0031545b7240c1e0807e24528f4ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité