3-Méthyl-1-phényl-5-pyrazolone ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
BMLFR1030050 BMLFR1030250
ENZOBMLFR1030050EA 67.1 EUR InStock
ENZOBMLFR1030050 ENZOBMLFR1030250
3-Méthyl-1-phényl-5-pyrazolone ≥98% (par HPLC)
3-Méthyl-1-phényl-5-pyrazolone
A free radical scavenger and antioxidant. Displays beneficial effects in a rat model of ischemic brain damage.
Soluble in DMSO.
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Numéro MDL: MFCD00003138
Numéro CAS: 89-25-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6f0ac378de9f4d1748ec0c286568f5c7d13be14&vid=63fb9373f5df4649427deb61fe6e74e8b589cc57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
Appearance White to beige to yellow powder
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité