Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Aminobenzotriazole ≥99%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLEI2590100EA 156.2 EUR InStock
ENZOBMLEI2590100
1-Aminobenzotriazole ≥99%
1-Aminobenzotriazole
Cytochrome P450 inhibitor

Suicide substrate for cytochrome P-450. Inhibits oxidative drug metabolism in vivo. Blocks omega-oxidation of arachidonic acid but not epoxidation.


Formule: C₆H₆N₄
MW: 134,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00132902
Numéro CAS: 1614-12-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/17/45403717.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité