3-(4-Hydroxyphényl)-1-(2,4,6-trihydroxyphényl)propane-1-one ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: 3-(4-Hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)propan-1-one
ENZOBMLEI1540200EA 89.1 EUR InStock
ENZOBMLEI1540200
3-(4-Hydroxyphényl)-1-(2,4,6-trihydroxyphényl)propane-1-one ≥98%
3-(4-Hydroxyphényl)-1-(2,4,6-trihydroxyphényl)propane-1-one
PKC inhibitor
Flavonoid. Protein kinase C (PKC) inhibitor. PGF2a receptor antagonist. In astrocytes, these receptors are linked to phospholipase C, thus affecting phosphoinositide hydrolysis and intracellular Ca2+ levels. Inhibits myo-inositol uptake and 5’-iodothyronine deiodinase. Prevents TNF-α stimulated upregulation of VCAM-1, ICAM-1 and E-selectin. Enhances adiponectin expression.
Formule: C₁₅H₁₄O₅
MW: 274,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002288
Numéro CAS: 60-82-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/63/45403663.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité