2-Methoxyestradiol ≥95%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLS5400050EA 375.1 EUR InStock
ENZOBMLS5400050 ENZOBMLS5400010
2-Methoxyestradiol ≥95%
2-Methoxyestradiol
Estrogen receptor inhibitor
An endogenous estrogen metabolite with low affinity for the estrogen receptor but which disrupts microtubule function. Potent inhibitor of endothelial cell proliferation and migration. Inhibits bFGF and VEGF-induced corneal neovascularization in mice. Posttranscriptionally downregulates HIF-1alpha expression.
Formule: C₁₉H₂₆O₃
Numéro MDL: MFCD00010489
Numéro CAS: 362-07-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/04/45401504.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité