Prostaglandin E1 ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLPG0060010EA 191.4 EUR InStock
ENZOBMLPG0060010
Prostaglandin E1 ≥99%
Prostaglandin E1
Prostanoid receptor ligand
Biosynthesis from dihomo-gamma-linolenic acid. A major prostaglandin in semen. Inhibits human platelet aggregation. Effects induced by receptor-mediated elevation of cAMP.
Formule: C₂₀H₃₄O₅
MW: 354,487 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077860
Numéro CAS: 745-65-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/22/45401422.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité