Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid ≥99%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: Ibuprofen(±)-Ibuprofen

ENZOBMLEI1640005EA 115.5 EUR InStock
ENZOBMLEI1640005
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid ≥99%
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
COX inhibitor

Selective cyclooxygenase (COX) inhibitor (IC50=14.9 µM). Inhibits PGH synthase-1 and PGH synthase-2 with comparable potency (ID50=8.9-14 and 7.2-8.2 µM respectively; data are for (S) isomer). Clinically useful NSAID. Inhibits the neutrophil-dependent edema response of rabbit skin to C5a/PGE2.


Formule: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010393
Numéro CAS: 15687-27-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/69/45403669.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité