Dasatinib ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOENZCHM1520050EA 305.8 EUR InStock
ENZOENZCHM1520050 ENZOENZCHM1520010
Dasatinib ≥99% (par HPLC)
Dasatinib
Potent tyrosine kinase inhibitor
Dasatinib is an oral inhibitor of Bcr-Abl tyrosine-kinase, Src family tyrosine kinases, c-Kit, and ephrin receptors. It is being evaluated for use in numerous cancers, including advanced prostate cancer.
Formule: C₂₂H₂₆ClN₇O₂S
MW: 488 g/mol
Numéro MDL: MFCD11046566
Numéro CAS: 302962-49-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité