Minoxidil ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOBMLKC1250500EA 382.8 EUR InStock
ENZOBMLKC1250500
Minoxidil ≥98% (par HPLC)
Minoxidil
K⁺ channel activator.
A selective ATP-sensitive K⁺ (KATP) channel opener. It is metabolised to the more active sulphate in vivo. A clinically useful anti-alopecia. Antihypertensive. Stimulates renin secretion. Potent vascular smooth muscle relaxant.
Soluble in 100% ethanol (29 mg/ml), DMSO (6.5 mg/ml) or water (2.2 mg/ml).
Formule: C₉H₁₅N₅O
MW: 209,253 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063409
Numéro CAS: 38304-91-5
Merck Index: 14,06203
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/09/45401309.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité