N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOENZCHM1570050EA 220 EUR InStock
ENZOENZCHM1570050
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride ≥95% (par HPLC)
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
EGFR tyrosine kinase auto-phosphorylation inhibitor
Erlotinib inhibits EGFR tyrosine kinase auto-phosphorylation. Studies in cell lines and enzyme assays have shown that erlotinib inhibits EGFR at concentrations significantly lower than those needed to inhibit c-src and v-abl. It has an IC50 of 2 nM against EGFR. It is >1000-fold more sensitive for EGFR than for c-Src or v-Abl.
Formule: C₂₂H₂₄ClN₃O₄
MW: 429,901 g/mol
Numéro MDL: MFCD07781272
Numéro CAS: 183319-69-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/79/45401679.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité