Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-(Trifluorométhoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLNA1380020EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLNA1380020
6-(Trifluorométhoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine ≥98% (par CCM)
6-(Trifluorométhoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine
Na+ channel blocker, K+ channel activator

Glutamate release inhibitor. Neuroprotective. Blocks the inactivated state of voltage-gated neuronal Na+ channels at very low concentrations (about 0.1µM) and activates the TREK family of two-pore domain potassium channels.


Formule: C₈H₅F₃N₂OS
MW: 234,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00210213
Numéro CAS: 1744-22-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/78/45401378.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité