3,3'-Méthylènebis(1H-indole) ≥98% (par HPLC), poudre blanc cassé
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOBMLGR2070250EA 350.9 EUR InStock
ENZOBMLGR2070250
3,3'-Méthylènebis(1H-indole) ≥98% (par HPLC), poudre blanc cassé
3,3'-Méthylènebis(1H-indole)
Ah receptor antagonist.
A partial antagonist for the aryl hydrocarbon receptor. Induces apoptosis in human cancer cells. Activates cytochrome P-450 1A2.
Soluble in DMSO.
Formule: C₁₇H₁₄N₂
MW: 246,31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00195766
Numéro CAS: 1968-05-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/26/45403926.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité