L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside 99 TLC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: AICAR, 5-Amino-1-(β-D-ribofuranosyl)-1H-imidazole-4-carboxamide, Acadesine
BMLEI3300050 BMLEI3300250
ENZOBMLEI3300050EA 114 EUR InStock
ENZOBMLEI3300050 ENZOBMLEI3300250
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside 99 TLC_ASSAY_METHOD
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-ribofuranoside
AMPK activator
An adenosine analog that is phosphorylated in whole cells to form 5-aminoimidazole-4-carboxamide-1-D-ribofuranosyl-5’-monophosphate (ZMP), which stimulates AMPK activity. AICAR acts by entering nucleoside pools, significantly increasing levels of adenosine during periods of ATP breakdown. Induces the phosphorylation of TORC2 and inhibits its entry into the nucleus. Mimics the effects of insulin on the expression of two gluconeogenic genes PEPCK and glucose-6-phosphatase. Inhibits PPARα coactivation and adipocyte differentiation. Substrate for the AICAR transformylase activity of ATIC. Inhibits the growth of prostate cancer cells by inhibiting fatty ascid synthesis. Supresses LPS-induced TNF production via the inhibition of Akt activation. Induces apoptosis in Jurkat cells via a non-AMPK pathway.
Formule: C₉H₁₄N₄O₅
MW: 258.23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00869751
Numéro CAS: 2627-69-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4f853de4791186729bc93c216606098a189e09f&vid=e95f6f88a15e44802930e87b09138748f32505ce&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité