Adapalene ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLGR1110020EA 134.2 EUR InStock
ENZOBMLGR1110020
Adapalene ≥98%
Adapalene
Retinoic acid receptor ligand.
Adapalene is a stable analog of retinoic acid and acts selectively as an agonist at RAR beta and RAR gamma. It inhibits proliferation and induces apoptosis in colorectal cancer cells. Its unique pharmacological properties make it superior to other retinoids for the treatment of acne.
Formule: C₂₈H₂₈O₃
MW: 412,53 g/mol
Numéro MDL: MFCD03106112
Numéro CAS: 106685-40-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/20/45403920.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité