BAY 11-7082 ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI2780010 BMLEI2780050
ENZOBMLEI2780010EA 110 EUR InStock
ENZOBMLEI2780010 ENZOBMLEI2780050
BAY 11-7082 ≥99%
BAY 11-7082
NF-kappaB inhibitor
Inhibitor of cytokine induced IκBα phosphorylation resulting thereby in a decreased expression of NF-κB and adhesion molecules. Potential anti-inflammatory agent.
Formule: C₁₀H₉NO₂S
Numéro MDL: MFCD00712162
Numéro CAS: 19542-67-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d5b16b04e310dcb3f47ff5bc7c6de19183b7155&vid=51d8e1d293ad0df26da25a9b8f5b5b36a01dd8fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité