Bromobimane (mBBr) ≥95% (par HPLC), Ultrapure
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOENZ52501EA 136.4 EUR InStock
ENZOENZ52501
Bromobimane (mBBr) ≥95% (par HPLC), Ultrapure
Bromobimane (mBBr)
Thiol dye
Monobromobimane (mBBr) is a thiol-reactive fluorescent probe used for the determination of the redox status of low molecular weight and protein thiols in biological systems. Monobromobimane-based in situ derivatization results in maximal recovery of both free, reduced low molecular weight and monobromobimane-accessible protein thiols. The quantitation of the corresponding adducts of protein thiols is achieved by fluorescence spectroscopy, following protein precipitation. The reagent is particularly useful for quantifying glutathione. Wavelength Maxima: Excitation 395 nm, Emission 490 nm.
Formule: C₁₀H₁₁BrN₂O₂
MW: 271,11 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036951
Numéro CAS: 71418-44-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/23/45401623.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité