Cilostazol ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 6-(4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
BMLPD1270010 BMLPD1270050
ENZOBMLPD1270010EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLPD1270010 ENZOBMLPD1270050
Cilostazol ≥98%
Cilostazol
PDE inhibitor
Cilostazol is a PDE3A inhibitor (0.2µM) and a unique antithrombotic agent. It inhibits cell death by activating maxi-K channels.
Formule: C₂₀H₂₇N₅O₂
MW: 369,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD00866780
Numéro CAS: 73963-72-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fdce6b34ed4d9e0fda9bd2620f098b479d22b0fd&vid=4f267dd4785b1b9f89327078aa49f38fbbfa62f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité