Citalopram hydrobromide ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrobromide
BMLNS1120050
ENZOBMLNS1120050EA 451 EUR InStock
ENZOBMLNS1120050
Citalopram hydrobromide ≥98% (par CCM)
Citalopram hydrobromide
Potent and selective serotonin uptake inhibitor (Ki=5.4nM). Modifies gene expression profile in Alzheimer lymphocytes. Clinically useful antidepressant.
  • Serotonin transporter inhibitor
White solid.
Soluble in DMSO (25mg/ml), ethanol (20mg/ml) or water (4mg/ml).
Formule: C₂₀H₂₁FN₂O
MW: 405,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02101306
Numéro CAS: 59729-32-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=101bb6b53a45f9f5742d9406abd506318dde18d0&vid=bde4ad768708cef2f6cddf4766d6fccb737f141e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité