Docetaxel ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
Synonyms: Taxotere
BMLT1290005 BMLT1290025 BMLT1290250
ENZOBMLT1290005EA 110 EUR InStock
ENZOBMLT1290005 ENZOBMLT1290025 ENZOBMLT1290250
Docetaxel ≥98% (par HPLC)
Docetaxel
Docetaxel is taxane-type antineoplastic agent structurally similar to taxol.
It reversibly binds to polymerised tubulin inhibiting depolymerisation. It induces apoptosis in a large number of tumor cells and is a clinically important anticancer agent. Stabilises microtubules.
Soluble in DMSO (25 mg/ml) or 100% ethanol (25 mg/ml).
Formule: C₄₃H₅₃NO₁₄
MW: 807,89 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00800737
Numéro CAS: 114977-28-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08fd93d93a1d39f56f9d2b07479d9b1430180bbd&vid=d1fd0abfeda72bfb6c8b721e30db9c6c7440a480&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité