Doxorubicin hydrochloride ≥95% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLGR3190005 BMLGR3190025
ENZOBMLGR3190005EA 110 EUR InStock
ENZOBMLGR3190005 ENZOBMLGR3190025
Doxorubicin hydrochloride ≥95% (par CCM)
Doxorubicin hydrochloride
Topoisomerase inhibitor
A broad spectrum antitumor agent. Induces DNA damage by intercalating into DNA and inhibiting topoisomerase II. Binds covalently to DNA. Inhbibits reverse transcriptase, RNA polymerase and the catalytic activity of Dnmt1. Immunosuppressive. Antineoplastic. Induces apoptosis. Down regulates c-myc and c-jun in doxorubicin-sensitive cells.
Formule: C₂₇H₂₉NO₁₁·HCl
Numéro MDL: MFCD00077757
Numéro CAS: 25316-40-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7916d2d528bf628df603af6e14cf57fb86a67e78&vid=f3e5af86cc7c215588dd5f44ace2a6e39eed57ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité