Etoposide ≥97%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: (5R,5aR,8aR,9S)-9-(((4aR,6R,7R,8R,8aS)-7,8-Dihydroxy-2-methylhexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl)oxy)-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,5a,8a,9-tetrahydrofuro[3',4':6,7]naphtho[2,3-d][1,3]dioxol-6(8H)-one, 4'-Demethylepipodophyllotoxin 9-(4,6-O-Ethylidene-beta-D-glucopyranoside)
BMLGR3070100 BMLGR3070500
ENZOBMLGR3070100EA 114 EUR InStock
ENZOBMLGR3070100 ENZOBMLGR3070500
Etoposide ≥97%
Etoposide
Topoisomerase inhibitor. p53 activator.
Antitumor reagent. Topoisomerase II inhibitor. Induces apoptosis by FasL. Activates p53 resulting in upregulated expression of TRAIL-R2 (DR5) and Bak to overcome TRAIL resistance in Bax-deficient human colon carcinoma cancer cells.
Semisynthetic derivative of podophyllotoxin.
Formule: C₂₉H₃₂O₁₃
MW: 588,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00869325
Numéro CAS: 33419-42-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee83d78623b759133b10fb94a5ff19a5c40f9371&vid=762d7a838872b1d46f7d48d5deeaa8ae212a2e41&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité