Fluorescein-5-maleimide ≥90% (par HPLC), Ultrapure
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOENZ52502EA 402.6 EUR InStock
ENZOENZ52502
Fluorescein-5-maleimide ≥90% (par HPLC), Ultrapure
Fluorescein-5-maleimide
Thiol dye
Fluorescein-5-maleimide enables protein labeling via thiol modifications in most proteins at cysteine residues that either are intrinsically present or resulted from reduction of cystine residues. Unlike iodoacetamides, maleimides do not react with histidine and methionine under physiological conditions. The probe is suitable for assessing conformation- dependent accessibility of cysteine residues in proteins. Wavelength Maxima: Excitation 493 nm, Emission 515 nm.
Replaces former ENZ-52505
Formule: C₂₄H₁₃NO₇
MW: 427,37 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077345
Numéro CAS: 75350-46-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité