Fluoxetine hydrochloride ≥99% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLNS1400050 BMLNS1400250
ENZOBMLNS1400050EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLNS1400050 ENZOBMLNS1400250
Fluoxetine hydrochloride ≥99% (par CCM)
Fluoxetine hydrochloride
Potent and selective serotonin uptake inhibitor
Potent and selective serotonin uptake inhibitor. Clinically useful antidepressant.
Formule: C₁₇H₁₈F₃NO·HCl
Numéro MDL: MFCD00214288
Numéro CAS: 56296-78-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f282d09d45e01a1cdddb9e190f2371128242068f&vid=57f508a102127fa1233244a6c4b638b575aeffdf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité