Geldanamycin ≥98% (par CCM) (conjugated to FITC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLEI3610001EA 295.9 EUR InStock
ENZOBMLEI3610001
Geldanamycin ≥98% (par CCM) (conjugated to FITC)
Geldanamycin
A novel geldanamycin fluorescent probe that may be used in a fluorescence polarization assay for HSP90 inhibitors. May also be used for detection of cell surface HSP90.
  • HSP90 inhibitor
Formule: C₂₉H₄₀N₂O₉
MW: 560,64 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00274570
Numéro CAS: 30562-34-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/01/45403801.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité