Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hinokitiol ≥98% (par GC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention

ENZOBMLFR1100250EA 260.7 EUR InStock
ENZOBMLFR1100250
Hinokitiol ≥98% (par GC)
Hinokitiol
Chelator that can induce differentiation in tumor cells.

Hinokitiol (β-thujaplicin) is a potent metal chelator that induces differentiation and apoptosis in teratocarcinoma F9 cells and tyrosinase, most likely via metal chelation.


Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059582
Numéro CAS: 499-44-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/66/45403866.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (GC)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité