Idebenone ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLFR1140020 BMLFR1140100
ENZOBMLFR1140020EA 110 EUR InStock
ENZOBMLFR1140020 ENZOBMLFR1140100
Idebenone ≥98% (par HPLC)
Idebenone
Quinone antioxidant.
Idebenone is a quinone antioxidant chemically related to ubiquinone. It is a free radical scavenger that protects mitochondrial membranes from lipid peroxidation. It improves overall brain function in various animal models and protective effect on astrocytes is due in part via increased NGF production.
Formule: C₁₉H₃₀O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274552
Numéro CAS: 58186-27-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=780ceb87c69d3485f05308333972e2c6cd06408a&vid=94559cf65f51c61e5d28b606149c848ea97af91b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
Appearance Orange solid
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité